Learn More
Grant Instruments™ Test Tube Tray for Grant Shaking Water Baths
Holds 3 to 5 SR Racks. For use with Grant Shaking Water Baths
Marca: Grant Instruments™ TS26
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
Descripción
Incluye orificios roscados para utilizar abrazaderas para matraces o soportes para placas de pocillos profundos (=2 ml).Las bandejas de matraces Grant Instruments™ para los baños de agua con agitación Grant son compatibles con soportes de placas y gradillas SR o pueden usarse solos para acomodar bolsas y recipientes diferentes.
Bandeja de tubos de ensayo para baños de agua con agitación Grant
- TS12: Admite hasta 3 gradillas SR para el baño de agua con agitación modelo LSB12 Aqua Pro
- TS18: Admite hasta 5 gradillas SR para el baño de agua con agitación modelo LSB18 Aqua Pro
- TS26: Admite hasta 5 gradillas SR para el baño de agua con agitación modelo OLS26 Aqua Pro
Especificaciones
OLS26 | |
Bandeja de tubos de ensayo/microtubos | |
Soporta hasta 5 gradillas SR. | |
Acero inoxidable |