missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TESPA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TESPA1 |
---|---|
Concentración | 0.25 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824505
|
Proteintech
25975-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814505
|
Proteintech
25975-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TESPA1 is a critical component of the TCR signalosome and is essential for T cell selection and maturation through the regulation of TCR signaling during T cell development. TESPA1 encodes a protein of 458 amino acids and is highly conserved among vertebrate species. TESPA1 expression was tightly regulated during T cell development, with highest expression at the DP stage. TESPA1 deficiency resulted in failure of positive selection and substantially fewer of CD4+ and CD8+ SP cells in the thymus.Especificaciones
TESPA1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
A2RU30 | |
9840 | |
TESPA1 Fusion Protein Ag23218 | |
Primary | |
-20°C | |
TESPA1 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HSPC257, KIAA0748, TESPA1 | |
TESPA1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |