Learn More
TESC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11125-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16817993
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Essential for the coupling of ERK cascade activation with the expression of ETS family genes in megakaryocytic differentiation.
Especificaciones
Especificaciones
TESC
Polyclonal
Unconjugated
TESC
CHP3, TESC, tescalcin, TSC
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
288689, 54997, 57816
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96BS2, Q9JKL5
Tesc
TESC Fusion Protein Ag1596
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat