Learn More
Terumo™ Jeringa tipo Luer excéntrico
Fabricada con polipropileno para ofrecer una excelente estabilidad térmica y resistencia química. La jeringa tipo Luer excéntrico Bunzl™ Terumo™ tiene un exclusivo diseño biselado para facilitar la penetración en la piel y minimizar el traumatismo.
Marca: Terumo™ 8SS10ES1
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- Cilindro y émbolo de polipropileno transparente; anillo de doble contacto
- El tope del émbolo integrado evita la extracción accidental
- Estéril, sin látex
- Marcas de escala preciso y en negrita
- Cumple con ISO 7886 (DIS 7886)
- Envasadas individualmente en paquetes desplegables a prueba de manipulación
- Se suministra sin agujas
- Adecuada para gases o líquidos
- Luer-Lock excéntrico
Sólo para investigación, a menos que se indique lo contrario.
Especificaciones
ISO 7886 (DIS 7886) | |
Para el uso en investigación, para gases o líquidos | |
Sí | |
100/paq. | |
Luer-Slip excéntrica | |
Estéril |
Polypropylene | |
Jeringa excéntrica con deslizamiento Luer | |
0,2 mL | |
10 ml | |
Sí |