Learn More
Clorhidrato de terc-butilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-80267
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7400-27-3
C4H13ClN2
124.61
MFCD00012947
DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
tert-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, monohydrochloride, tert-butylhydrazinium chloride, tert-butylhydrazine monohydrochloride, t-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, 1,1-dimethylethyl hydrazine monohydrochloride, 2-tert-butylhydrazinium chloride, t-butylhydrazine.hcl, t-bunhnh2.hcl
81889
terc-butilhidracina; clorhidrato
[H+].[Cl-].CC(C)(C)NN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7400-27-3
C4H13ClN2
124.61
MFCD00012947
DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
tert-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, monohydrochloride, tert-butylhydrazinium chloride, tert-butylhydrazine monohydrochloride, t-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, 1,1-dimethylethyl hydrazine monohydrochloride, 2-tert-butylhydrazinium chloride, t-butylhydrazine.hcl, t-bunhnh2.hcl
81889
terc-butilhidracina; clorhidrato
[H+].[Cl-].CC(C)(C)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butylhydrazine hydrochloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 190°C to 194°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CNHNH2·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 04, III, 1734
Fieser 12,87
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylhydrazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.