Learn More
(terc-Butildimetilsililo)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10401723
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
86318-61-8
C8H16Si
140.3
MFCD00191877
RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
2757281
terc-butil-etinilo-dimetilsilano
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
86318-61-8
C8H16Si
140.3
MFCD00191877
RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
2757281
terc-butil-etinilo-dimetilsilano
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7510g/mL
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH∽CSi(CH3)2C(CH3)3
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.751
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.