Learn More
tert-Butildimetilclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11484364
94.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18162-48-6
C6H15ClSi
150.721
MFCD00000501
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
28928
CHEBI:85071
tert-butil-cloro-dimetilsilano
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18162-48-6
C6H15ClSi
150.721
MFCD00000501
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
28928
CHEBI:85071
tert-butil-cloro-dimetilsilano
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
tert-Butyldimethylchlorosilane is used to protect hydroxyl group in organic synthesis. It finds application in the synthesis of prostaglandin. It is also used as an auxiliary material for hypolipaemics such as lovastatin and simvastatin. It plays an important role in the preparation of isoxazolines N-oxides from alpha-bromonitroalkanes. It acts as a versatile protecting reagent for amines, amides and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tert-butildimetilclorosilano se utiliza para proteger el grupo hidroxilo en la síntesis orgánica. Se aplica en la síntesis de la prostaglandina. También se utiliza como material auxiliar para hipolipémicos como la lovastatina y simvastatina. Desempeña un papel importante en la preparación de isoxazolinas N-óxidos de alfa-bromonitroalcanos. Actúa como un reactivo protector versátil para aminas, amidas y alcoholes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, metales, agentes oxidantes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 124°C to 126°C
Nombre del producto químico o material tert-Butyldimethylchlorosilane
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Número UN UN2925
Beilstein 505999
Temperatura de inflamación 22°C (72°F)
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.73
Porcentaje de pureza 97%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.81