Learn More
tert-Butildimetilclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
tert-Butyldimethylchlorosilane is used to protect hydroxyl group in organic synthesis. It finds application in the synthesis of prostaglandin. It is also used as an auxiliary material for hypolipaemics such as lovastatin and simvastatin. It plays an important role in the preparation of isoxazolines N-oxides from alpha-bromonitroalkanes. It acts as a versatile protecting reagent for amines, amides and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tert-butildimetilclorosilano se utiliza para proteger el grupo hidroxilo en la síntesis orgánica. Se aplica en la síntesis de la prostaglandina. También se utiliza como material auxiliar para hipolipémicos como la lovastatina y simvastatina. Desempeña un papel importante en la preparación de isoxazolinas N-óxidos de alfa-bromonitroalcanos. Actúa como un reactivo protector versátil para aminas, amidas y alcoholes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, metales, agentes oxidantes y alcoholes.
Especificaciones
Punto de ebullición | 124°C to 126°C |
Nombre del producto químico o material | tert-Butyldimethylchlorosilane |
Punto de fusión | 86°C to 89°C |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | (CH3)3CSi(CH3)2Cl |
Número UN | UN2925 |
Beilstein | 505999 |
Temperatura de inflamación | 22°C (72°F) |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.73 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- tert-Butyldimethylchlorosilane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H228-Sólido inflamable.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane
RUO – Research Use Only