Learn More
terc-Butildiclorofosfina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-80246
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
25979-07-1
C4H9Cl2P
158.98
MFCD00013615
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
117690
terc-butilo(dicloro)fosfano
CC(C)(C)P(Cl)Cl
25979-07-1
C4H9Cl2P
158.98
MFCD00013615
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
117690
terc-butilo(dicloro)fosfano
CC(C)(C)P(Cl)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butyldichlorophosphine
Punto de fusión 49.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 142.0°C to 150.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CPCl2
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in n-pentane,n-hexane,ether,toluene,,thf
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.98
Forma física Masa cristalina de baja fusión