Learn More
terc-Butilclorodimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10331703
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
18162-48-6
C6H15ClSi
150.73
MFCD00000501
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
28928
CHEBI:85071
terc-butil-cloro-dimetilsilano
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
18162-48-6
C6H15ClSi
150.73
MFCD00000501
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
28928
CHEBI:85071
terc-butil-cloro-dimetilsilano
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butylchlorodimethylsilane
Punto de fusión 85.0°C to 91.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 125.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Cantidad 500 g
Número UN 2925
Fieser 04,176; 05,74; 06,78; 08,59; 09,77; 10,62; 13,87; 17,5
Índice Merck 15, 1567
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, organic acids and amines, soluble in ethers and hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.73
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylchlorodimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.