Learn More
terc-butilo N-[(5-bromo-2-tienil)metil]carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2705868
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
215183-27-0
C10H14BrNO2S
292.191
MFCD03659715
CVNITIPQHIGCKI-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromo-2-thienyl methyl carbamate, 5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methylcarbamate, tert-butyl n-5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, n-boc-5-bromothiophen-2-methanamine, 2-boc-amino methyl-5-bromothiophene, 2-bromo-5-tert-butoxycarbonylaminomethylthiophene
2779810
terc-butilo N-[(5-bromotiofen-2-il)metil]carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(S1)Br
215183-27-0
C10H14BrNO2S
292.191
MFCD03659715
CVNITIPQHIGCKI-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromo-2-thienyl methyl carbamate, 5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methylcarbamate, tert-butyl n-5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, n-boc-5-bromothiophen-2-methanamine, 2-boc-amino methyl-5-bromothiophene, 2-bromo-5-tert-butoxycarbonylaminomethylthiophene
2779810
terc-butilo N-[(5-bromotiofen-2-il)metil]carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(S1)Br
Nombre del producto químico o material Tert-butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2
Porcentaje de pureza 97%