Learn More
terc-Butil N-(3-amino-3-tioxopropil)carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2705853
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
77152-97-7
C8H16N2O2S
204.288
MFCD02180883
OBDMXQCRRWGEQM-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl n-3-amino-3-thioxopropyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropylcarbamate, tert-butyl n-2-carbamothioylethyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanethioamide, tert-butyl 3-amino-3-thioxoprop-1-yl carbamate, 2-thiocarbamoylethyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-3-amino-3-thioxopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-thiocarbamoylethylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino propanethioamide
2735653
trec-butil N-(3-amino-3-sulfanilidenopropil)carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=S)N
77152-97-7
C8H16N2O2S
204.288
MFCD02180883
OBDMXQCRRWGEQM-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl n-3-amino-3-thioxopropyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropylcarbamate, tert-butyl n-2-carbamothioylethyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanethioamide, tert-butyl 3-amino-3-thioxoprop-1-yl carbamate, 2-thiocarbamoylethyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-3-amino-3-thioxopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-thiocarbamoylethylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino propanethioamide
2735653
trec-butil N-(3-amino-3-sulfanilidenopropil)carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=S)N
Nombre del producto químico o material Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.29
Porcentaje de pureza 97%