Learn More
Éter metil terbutílico, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl methyl ether |
Punto de fusión | -110.0°C |
Color | Incolora |
Acidez | 0.0005 meq/g max. |
Densidad | 0.7404g/mL |
Punto de ebullición | 54.0°C to 56.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | −28°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- tert-Butyl methyl ether
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.