Learn More
éter metil terbutílico CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7073718
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
1634-04-4
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
15413
CHEBI:27642
2-metoxi-2-metilpropano
1634-04-4
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
15413
CHEBI:27642
2-metoxi-2-metilpropano
CHROMASOLV™, para HPLC,≥99.8 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Nombre de nota for HPLC
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Beilstein 1730942
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
SMILES CC(C)(C)OC
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado CHROMASOLV™
Densidad 0.74g/mL at 25°C
Punto de ebullición 55°C to 56°C
Cantidad 100 mL
Índice de refracción n20/D 1.369
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.