Learn More
éter metil terbutílico, 99.9 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3213191
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1634-04-4
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-metoxi-2-metilpropano
CC(C)(C)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1634-04-4
C5H12O
88.15
MFCD00008812
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
15413
CHEBI:27642
2-metoxi-2-metilpropano
CC(C)(C)OC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Punto de fusión -110.0°C
Densidad 0.7404g/mL
Punto de ebullición 54.0°C to 56.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −28°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3675 to 1.3695
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Residuos después de la evaporación 1mg/100mL max.
Gravedad específica 0.7404
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Agua 0.01% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.