Learn More
Éter etílico de terc-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026751
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
637-92-3
C6H14O
102.18
MFCD00009225
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
12512
2-etoxi-2-metilpropano
CCOC(C)(C)C
637-92-3
C6H14O
102.18
MFCD00009225
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
12512
2-etoxi-2-metilpropano
CCOC(C)(C)C
tert-Butyl ethyl ether is used as an oxygenate gasoline additive oxygenate during its production from crude oil. It is used as an extractant in human urine by using single-walled carbon nanotubes as an adsorbent. It plays an important role as a fuel component in petrol to enhance its octane rating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter etílico de terc-butilo se utiliza como oxigenado aditivo de gasolina oxigenada durante su producción a partir de crudo. Se utiliza como agente de extracción en la orina humana mediante el uso de nanotubos de carbono de pared simple como adsorbente. Desempeña una importante función como componente de combustible en la gasolina mejorando su octanaje.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter etílico. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, neopreno, n-butilo y uretano. Puede reaccionar con el aire para formar peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butyl ethyl ether
Punto de fusión -94°C
Densidad 0.75
Punto de ebullición 72°C to 73°C
Temperatura de inflamación −19°C (−2°F)
Índice de refracción 1.375
Cantidad 5 g
Número UN UN1179
Beilstein 1731469
Índice Merck 14,3774
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ethyl ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%