Learn More
terc-Butil dietilfosfonoacetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777779
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
27784-76-5
C10H21O5P
50.23
MFCD00075414
NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
2773685
terc-butilo 2-dietoxifosforilacetato
CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
27784-76-5
C10H21O5P
50.23
MFCD00075414
NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
2773685
terc-butilo 2-dietoxifosforilacetato
CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Color Incolora
Densidad 1.0740g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.074
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.