missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tert-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7072885
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
75-65-0
C4H10O
74.12
4464
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
75-65-0
C4H10O
74.12
4464
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O
pH 7
Punto de fusión 25°C
Punto de ebullición 83°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 36mbar at 20°C
Viscosidad 6.43 mPaS (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'