Learn More
Alfa Aesar™ tert-Butyl alcohol, anhydrous, 99.5%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Marca:  Alfa Aesar™ 041857.M1
Detalles adicionales : CAS : 75-65-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1120 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 4 x 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314827
  • 384.00€ / 4 litros
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under argon
Especificaciones
75-65-0
74.123
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
6386
2-methylpropan-2-ol
C4H10O
MFCD00004464
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CHEBI:45895
CC(C)(C)O
Especificaciones
tert-Butyl alcohol
11° (52°F)
1.3870
Colorless
4 x 1L
75-65-0
C4H10O
MFCD00004464
906698
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CC(C)(C)O
74.123
CHEBI:45895
Liquid
0.786g/mL
ChemSeal™ bottles
83°C
25°C
Anhydrous
99.8%
(CH3)3COH
UN1120
14,1542
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-2-ol
6386
74.12
99.5%