Learn More
Alcohol terc-butílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045879
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
2500 mL
75-65-0
C4H10O
74.123
MFCD00004464
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
6386
CHEBI:45895
2-metilpropan-2-ol
CC(C)(C)O
75-65-0
C4H10O
74.123
MFCD00004464
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
6386
CHEBI:45895
2-metilpropan-2-ol
CC(C)(C)O
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and ethanol denaturant. It is an active ingredient of paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El alcohol de terc-butilo se utiliza como disolvente y desnaturalizante de etanol. Es un ingrediente activo del quita pinturas. Actúa como intermedio en la producción de éter de butilo terciario de metilo y éter de butilo terciario de etilo mediante reacción con metanol y etanol. También se utiliza en la preparación de cloruro de terc-butilo, hidroperóxido de terc-butilo, isobutileno y metacrilato de metilo. Sirve como aditivo de combustible, así como reforzador de octanaje de gasolina.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter etílico y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cobre, metales alcalinos y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butyl alcohol
Punto de fusión 25°C
Densidad 0.786
Punto de ebullición 83°C
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Índice de refracción 1.387
Cantidad 250 mL
Número UN UN1120
Beilstein 906698
Índice Merck 14,1542
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99%