Learn More
4-Formil-3,5-dimetil-1H-pirazol-1-carboxilato de terc-butilo, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-3111178
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
844891-13-0
C11H16N2O3
224.26
MFCD06659076
AZJWODKWFMBMCM-UHFFFAOYSA-N
2795543
4-formil-3,5-dimetilpirazol-1-carboxilato de terc-butilo
CC1=NN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)=C1C=O
844891-13-0
C11H16N2O3
224.26
MFCD06659076
AZJWODKWFMBMCM-UHFFFAOYSA-N
2795543
4-formil-3,5-dimetilpirazol-1-carboxilato de terc-butilo
CC1=NN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)=C1C=O
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrazolecarboxylate, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrazole, n1-boc protected, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza 97%