missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

terc-Butilo 4-(aminocarbotioil)tetrahidropiridin-1(2H)-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4510645
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
214834-18-1
C11H20N2O2S
244.353
SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
2735648
terc-butilo 4-carbamotioilpiperidin-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
214834-18-1
C11H20N2O2S
244.353
SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
2735648
terc-butilo 4-carbamotioilpiperidin-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.36
Porcentaje de pureza 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'