Learn More
Alfa Aesar™ tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H65936.06
Detalles adicionales : CAS : 58640-01-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452669
  • 203.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Employed as an important intermediate for raw material for pharmaceutical.
Notes
Store in freezer at (-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Especificaciones
58640-01-0
195.687
CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
24750478
CC(C)(C)OC(=O)CCCN.Cl
C8H18ClNO2
MFCD00270592
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride, h-gamma-abu-otbu hydrochloride, h-gamma-abu-otbu.hcl, h-gamma-abu-otbu hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid tert-butyl ester hydrochloride, h-, a-abu-otbu.hcl, h-gaba-otbu . hcl, h-.gamma.-abu-otbu.hcl
tert-butyl 4-aminobutanoate;hydrochloride
Especificaciones
tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride
5g
C8H18ClNO2
MFCD00270592
CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-aminobutanoate;hydrochloride
24750478
Powder
White
58640-01-0
H2NCH2CH2CH2CO2C(CH3)3·HCl
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride, h-gamma-abu-otbu hydrochloride, h-gamma-abu-otbu.hcl, h-gamma-abu-otbu hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid tert-butyl ester hydrochloride, h-, a-abu-otbu.hcl, h-gaba-otbu . hcl, h-.gamma.-abu-otbu.hcl
CC(C)(C)OC(=O)CCCN.Cl
195.687
195.69
97%