Learn More
4-[5-(Hidroximetil)pirid-2-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174933
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
857284-20-9
C15H23N3O3
293.367
MFCD08060526
QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
7537576
4-[5-(hidroximetil)piridin-2-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
857284-20-9
C15H23N3O3
293.367
MFCD08060526
QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
7537576
4-[5-(hidroximetil)piridin-2-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazine-1-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.36
Porcentaje de pureza 97%