Learn More
4-[5-(Hidroximetil)pirid-2-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo, ≥97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC43909DA
Detalles adicionales : CAS : 857284-20-9 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10026262
  • 90.01€ / 1 g
Fecha estimada de envío
03-05-2021
857284-20-9
293.367
QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
7537576
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
C15H23N3O3
MFCD08060526
tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
4-[5-(hidroximetil)piridin-2-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
Especificaciones
tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazine-1-carboxylate
1g
96.5
97%
MFCD08060526
QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
4-[5-(hidroximetil)piridin-2-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
7537576
97%
Frasco de vidrio ámbar
857284-20-9
100.0
C15H23N3O3
tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
293.367
293.36
Videos
SDS Documentos