Learn More
Terc-butilo 4-{4-[(metilamino)metil]pirid-2-il}piperacina-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586900
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
946409-15-0
C16H26N4O2
306.41
MFCD09966148
BNLNDKXJNWJYKP-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate
28765107
terc-butilo 4-[4-(metilaminometil)piridin-2-il]piperacina-1-carboxilato
CNCC1=CC(=NC=C1)N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
946409-15-0
C16H26N4O2
306.41
MFCD09966148
BNLNDKXJNWJYKP-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate
28765107
terc-butilo 4-[4-(metilaminometil)piridin-2-il]piperacina-1-carboxilato
CNCC1=CC(=NC=C1)N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]pyrid-2-yl}piperazine-1-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.41
Porcentaje de pureza 97%