Learn More
terc-butil 4-(4-formilbenciloxi)piperidina-1-carboxilato, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10632895
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
1080028-74-5
C18H25NO4
319.401
MFCD11841070
WQFHJESQGSVMDW-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-4-formylbenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 1-4-formylbenzyl oxy piperidine, n-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzaldehyde
33589526
terc-butilo 4-[(4-formilfenil)metoxi]piperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C=O
1080028-74-5
C18H25NO4
319.401
MFCD11841070
WQFHJESQGSVMDW-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-4-formylbenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 1-4-formylbenzyl oxy piperidine, n-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzaldehyde
33589526
terc-butilo 4-[(4-formilfenil)metoxi]piperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C=O
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.4
Porcentaje de pureza 90%