Learn More
tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)piperidine-1-carboxylate, 90%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC67904DA
Detalles adicionales : CAS : 1080028-74-5 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10622895
  • 233.70€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1080028-74-5
319.401
WQFHJESQGSVMDW-UHFFFAOYSA-N
33589526
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C=O
C18H25NO4
MFCD11841070
tert-butyl 4-4-formylbenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 1-4-formylbenzyl oxy piperidine, n-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzaldehyde
tert-butyl 4-[(4-formylphenyl)methoxy]piperidine-1-carboxylate
Especificaciones
Tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
1g
89.5
90%
MFCD11841070
WQFHJESQGSVMDW-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-[(4-formylphenyl)methoxy]piperidine-1-carboxylate
33589526
90%
Amber Glass Bottle
1080028-74-5
100.0
C18H25NO4
tert-butyl 4-4-formylbenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 1-4-formylbenzyl oxy piperidine, n-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzaldehyde
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C=O
319.401
319.4
Videos
SDS Documentos