Learn More
Terc-butilo 4-[4-(aminometil)fenil]tetrahidro-1(2H)-pirazinacarboxilato, ≥90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174915
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
852180-47-3
C16H25N3O2
291.40
MFCD03791213
TTXMFUXVXBAVIP-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-4-aminomethylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-4-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-4-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzylamine, n1-boc-4-aminomethyl phenylpiperazine, 4-aminomethyl phenylpiperazine, n1-boc protected, 1-4-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a
2763841
terc-butilo 4-[4-(aminometil)fenil]piperazina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(CN)C=C1
852180-47-3
C16H25N3O2
291.40
MFCD03791213
TTXMFUXVXBAVIP-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-4-aminomethylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-4-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-4-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzylamine, n1-boc-4-aminomethyl phenylpiperazine, 4-aminomethyl phenylpiperazine, n1-boc protected, 1-4-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a
2763841
terc-butilo 4-[4-(aminometil)fenil]piperazina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(CN)C=C1
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.39
Porcentaje de pureza 90%