Learn More
terc-Butilo 4-(3-aminobencil)piperazin-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.39 |
Porcentaje de pureza | 97% |