Learn More
tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC30414DE
Detalles adicionales : CAS : 361345-40-6 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10642875
  • 324.70€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
361345-40-6
291.395
tert-butyl 4-3-aminobenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-3-aminobenzyl piperazine, 3-4-boc-piperazin-1-yl-methyl aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 3-1-boc-piperazin-4-yl-methyl-aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazinecarboxylate, 4-3-amino-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem12209, acmc-1ah36, 4-3-aminobenzyl piperazine, n1-boc protected
tert-butyl 4-[(3-aminophenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
C16H25N3O2
VKSINZNBWVJILC-UHFFFAOYSA-N
7127799
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Especificación
tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
5g
97%
tert-butyl 4-3-aminobenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-3-aminobenzyl piperazine, 3-4-boc-piperazin-1-yl-methyl aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 3-1-boc-piperazin-4-yl-methyl-aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazinecarboxylate, 4-3-amino-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem12209, acmc-1ah36, 4-3-aminobenzyl piperazine, n1-boc protected
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
291.395
291.39
Amber Glass Bottle
361345-40-6
C16H25N3O2
VKSINZNBWVJILC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-[(3-aminophenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
7127799
97%
Videos
SDS Documentación