Learn More
Terc-butilo 4-(2-(aminometil)fenil)piperazina-1-carboxilato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3111120
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
174855-53-9
C16H25N3O2
291.395
MFCD04115066
UINNZXQKTNAOBL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-2-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminomethyl phenyl piperazine, 1-boc-4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-2-aminomethyl phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a, 2-4-t-butoxycarbonylpiperazin-1-yl phenylmethylamine, 4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminomethyl phenyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester
4961274
terc-butilo 4-[2-(aminometil)fenil]piperazina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CN
174855-53-9
C16H25N3O2
291.395
MFCD04115066
UINNZXQKTNAOBL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-2-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminomethyl phenyl piperazine, 1-boc-4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-2-aminomethyl phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a, 2-4-t-butoxycarbonylpiperazin-1-yl phenylmethylamine, 4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminomethyl phenyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester
4961274
terc-butilo 4-[2-(aminometil)fenil]piperazina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CN
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.39
Porcentaje de pureza 97%