Learn More
tert-butil (3-oxociclobutil)carbamato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4380062
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
154748-49-9
C9H15NO3
185.22
FNHPTFKSPUTESA-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-oxocyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-oxocyclobutyl carbamate, tert-butyl n-3-oxocyclobutyl carbamate, 3-oxo-cyclobutyl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-boc-amino cyclobutanone, 2-methyl-2-propanyl 3-oxocyclobutyl carbamate, 3-tert-butyloxycarbonylamino cyclobutan-1-one, 3-oxocyclobutylcarbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, 3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester
23374584
tert-butil N-(3-oxociclobutilo)carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(=O)C1
This item is not returnable. View return policy
154748-49-9
C9H15NO3
185.22
FNHPTFKSPUTESA-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-oxocyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-oxocyclobutyl carbamate, tert-butyl n-3-oxocyclobutyl carbamate, 3-oxo-cyclobutyl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-boc-amino cyclobutanone, 2-methyl-2-propanyl 3-oxocyclobutyl carbamate, 3-tert-butyloxycarbonylamino cyclobutan-1-one, 3-oxocyclobutylcarbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, 3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester
23374584
tert-butil N-(3-oxociclobutilo)carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(=O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
Punto de fusión 122°C to 124°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 1 g
compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.