Learn More
Terc-butilo 3-bromo-2-furoato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3629746
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
59862-90-7
C9H11BrO3
247.088
MFCD11109336
STWBDYGNHJTHOY-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-bromo-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester
33589622
terc-butilo 3-bromofuran-2-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)C1=C(C=CO1)Br
59862-90-7
C9H11BrO3
247.088
MFCD11109336
STWBDYGNHJTHOY-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-bromo-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester
33589622
terc-butilo 3-bromofuran-2-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)C1=C(C=CO1)Br
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.