Learn More
terc-Butilo 2-cloro-1,3-tiazol-5-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 2-chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylate |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.69 |
Porcentaje de pureza | 95% |