Learn More
terbutanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3759003
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-65-0
C4H10O
74.123
MFCD00004464
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
6386
CHEBI:45895
2-methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75-65-0
C4H10O
74.123
MFCD00004464
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
6386
CHEBI:45895
2-methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material tert-Butanol
Punto de fusión 25.0°C to 25.5°C
Nombre de nota For analysis ACS
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 83.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.78
Ácido valorable 0.0005 meq/g max.
Fórmula lineal (CH3)3COH
Número UN 1120
Viscosidad 3.35 mPa.s (30°C)
Agua 0.1% max. (K.F.)
Índice Merck 15, 1544
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.