Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Entrance coiled vinyl scraper matting designed for heavy traffic applications. The construction allows dirt and moisture to flow through the matting so it is not retracked into the building. Grease and oil resistant.
Marca: 3M™ Nomad™ 7100116708
Detalles adicionales : Peso : 35.83400kg
Descripción
- Estera raspadora sin refuerzo diseñada para aplicaciones de mucho tráfico
- El vinilo de alta calidad ofrece una excelente resistencia al aplastamiento
- La estructura abierta y sin refuerzo de la alfombrilla permite que se drene el agua, pase la tierra y quede oculta
- Aspire fácilmente la suciedad atrapada
Especificaciones
610 x 122 cm | |
Zonas de tráfico denso | |
17 mm | |
122 cm |
Rojo | |
Alfombrillas de control de suciedad Nomad™ Terra | |
Vinilo elástico | |
610 cm |