Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Entrance coiled vinyl scraper matting designed for heavy traffic applications. The construction allows dirt and moisture to flow through the matting so it is not retracked into the building. Grease and oil resistant.
Marca:  3M™ Nomad™ 7100116623
Detalles adicionales : Peso : 26.76200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17128710
  • 1755.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estera raspadora sin refuerzo diseñada para aplicaciones de mucho tráfico
  • El vinilo de alta calidad ofrece una excelente resistencia al aplastamiento
  • La estructura abierta y sin refuerzo de la alfombrilla permite que se drene el agua, pase la tierra y quede oculta
  • Aspire fácilmente la suciedad atrapada
Especificaciones
Especificaciones
610 x 91,4 cm
Zonas de tráfico denso
17 mm
91,4 cm
Negro
Alfombrillas de control de suciedad Nomad™ Terra
Vinilo elástico
610 cm