Learn More
Terephthaloyl Chloride, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 153100050
Detalles adicionales : CAS : 100-20-9 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : I
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10634632
  • 14.70€ / 5 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
100-20-9
203.018
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
7488
C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)C(=O)Cl
C8H4Cl2O2
MFCD00000693
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride
benzene-1,4-dicarbonyl chloride
Especificaciones
Terephthaloyl chloride
Glass bottle
79°C to 83°C
99+%
99+%
C6H4(COCl)2
09, 844
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,4-dicarbonyl chloride
7488
Crystalline Flakes, Crystals, and or Chunks
Authentic
White
5g
100-20-9
C8H4Cl2O2
MFCD00000693
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride
C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)C(=O)Cl
203.018
203.02
≥99.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Terephthaloyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación