Learn More
Tereftaldicarboxaldehído, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 137895000
Detalles adicionales : CAS : 623-27-8 Peso : 0.55000kg
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011610
  • 161.00€ / 500 g
Fecha estimada de envío
27-05-2021
623-27-8
134.13
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
12173
C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
C8H6O2
MFCD00006949
1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
tereftalaldehído
Especificaciones
Terephthaldicarboxaldehyde
Authentic
245°C to 248°C
114°C to 116°C
98%
98%
C6H4(CHO)2
07, 675
Solubility in water: 3g/L (50°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
134.13
134.13
98%
76°C
Frasco de plástico
Blanco a amarillo
500g
623-27-8
C8H6O2
MFCD00006949
1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
tereftalaldehído
12173
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Terephthaldicarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos