Learn More
Alfa Aesar™ Terbium vanadium oxide, 99.8% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 041995.09
Detalles adicionales : CAS : 13566-09-1 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3288 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374997
  • 224.00€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13566-09-1
273.86
TVXMTYVKLVZAEM-UHFFFAOYSA-N
O4TbV
MFCD00467967
Terbium vanadate
Especificación
Terbium vanadium oxide
(REO)
MFCD00467967
Terbium vanadate
273.86
Powder
10g
13566-09-1
O4TbV
UN3288
TVXMTYVKLVZAEM-UHFFFAOYSA-N
273.87
99.8%