Learn More
Terbium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 074103.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1477 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374879
  • 59.10€ / 5 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
94219-56-4
362.952
UNSPFWLYDUXJHT-UHFFFAOYSA-N
91886285
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Tb+3]
H2N3O10Tb
MFCD00011257
3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate
terbium(3+);trinitrate;hydrate
Especificación
Terbium(III) nitrate hydrate
99.9% (REO)
MFCD00011257
UNSPFWLYDUXJHT-UHFFFAOYSA-N
terbium(3+);trinitrate;hydrate
91886285
Wet Crystalline Aggregates, Packaged Under Argon
94219-56-4
H2N3O10Tb
3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Tb+3]
362.952
344.94 (Anhydrous)
5g