Learn More
Cloruro de terbio(III) hexahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048675
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13798-24-8
Cl3H12O6Tb
373.37
MFCD00149870
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
terbium(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13798-24-8
Cl3H12O6Tb
373.37
MFCD00149870
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
terbium(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Terbium(III) chloride hexahydrate is used in the primary chemical intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Terbium(III) chloride hexahydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,9157
Información de solubilidad soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.38 (265.29 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™