Learn More
Alfa Aesar™ Terbium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 011210.18
Detalles adicionales : CAS : 13798-24-8 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316258
  • 440.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13798-24-8
MFCD00149870
Especificación
Terbium(III) chloride hexahydrate
(REO)
14,9157
Crystalline Aggregates
Reacton™
50g
13798-24-8
MFCD00149870
373.38 (265.29 Anhydrous)
99.99%
Odorless