Learn More
Alfa Aesar™ Terbium foil, 0.127mm (0.005 in.) thick, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 000321.FF
Detalles adicionales : CAS : 7440-27-9 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 25 x 25mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316527
  • 71.80€ / 25 mm
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-27-9
158.925
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
23958
terbium
Tb
MFCD00011256
unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
CHEBI:33376
[Tb]
Especificaciones
Terbium foil
25 x 25mm
7440-27-9
(REO)
MFCD00011256
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
terbium
23958
Foil
≈0.66g/25x25mm
0.127mm (0.005 in.) thick
Mylar under Argon
Tb
unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
[Tb]
158.925
CHEBI:33376
99.9%