missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TER119 Rat, anti-Mouse, FITC, Clone: TER-119, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Stemcell Technologies 100-0453
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- The TER-119 antibody reacts with murine TER119 (Ly-76), an ∼52 kDa protein associated with glycophorin A on the surface of cells of the erythroid lineage in embryonic yolk sac, fetal and newborn liver, adult bone marrow, peripheral blood, and lymphoid organs
- TER119 is an erythroid-specific marker expressed at all stages of differentiation from early proerythroblasts to mature erythrocytes, but not by erythroid colony-forming cells (BFU-E, blast-forming unit erythroid, or CFU-E, colony-forming unit erythroid)
- The TER-119 antibody is a component of the 'lineage cocktail' used to detect, or deplete cells committed to hematopoietic lineages
- In adult mice, TER119 is found on ∼20 - 25% of bone marrow cells and ∼2 - 3% of splenocytes
- This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit (Catalog #19852)
Especificaciones
| TER119 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| 25 μg | |
| Mouse |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| TER-119 | |
| Rat | |
| Primary | |
| Erythroid Cells, Red Blood Cells |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido