missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TER-119 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: TER-119, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB76-PCP55-25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15912448

  • 200.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TER-119
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
TER-119
PerCP-Cyanine5.5
Ly76
Protein A/G Purified
RUO
104231
IgG2b κ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales