Learn More
TentaGel™ S-RAM, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 354650050
164.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Código de producto. 10767792
  • 247.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para la síntesis de apoyo sólido
Especificaciones
Especificaciones
Blanco a amarillo
Polvo
Frasco de vidrio
5 g
N-FMOC-4'-[poly(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2, 4-dimethoxy-benzhydrylamine polymer bound, Poly(oxyethylene)-RAM polymer bound
TentaGel™ S-RAM
0.2 to 0.3mmol/g
90 Micron
MFCD00217896
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos