Learn More
TentaGel™ MB-Br, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 354480010
50.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 73342-17-3 Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10411022
  • 75.70€ / 1 g
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para la síntesis de apoyo sólido
Especificaciones
Especificaciones
Blanco a amarillo
Polvo
Frasco de vidrio
1 g
O-(2-Bromoethyl)polyethylene glycol polymer bound
TentaGel™ MB-Br
0.4 to 0.6mmol/g
140 to 170 Micron
MFCD00217898
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos