Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Transpirable, revestimiento siempre seco
Marca: Tempshield™ WRS
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Alertas:
No aptos para la inmersión en nitrógeno líquido o para su uso cerca de llamas o áreas peligrosas donde se podría producir un encendido.
Descripción
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
- Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
- Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
- El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
- Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
- No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
EN 420, EN 511 | |
Azul | |
Guantes criogénicos | |
Sí | |
Cryo-Gloves™ | |
-196 °C | |
Entre 29 y 32,5 cm |
Hasta la muñeca | |
Específico | |
Pequeño | |
Manipulación de hielo seco, congeladores de baja/baja temperatura y sistemas criogénicos cerrados | |
-320 °F | |
11,3/12,5 pulg |